ANTIGEN RETRIEVAL REAGENT PH 9 10X 1 * 100 mL
Catalog # ENZOENZACC1130100
Supplier: Enzo Life Sciences
ANTIGEN RETRIEVAL REAGENT PH 9 10X 1 * 100 mL
Catalog # ENZOENZACC1130100
Supplier: Enzo Life Sciences
Frequently Bought Together
VWR®, Práškové balíčky pro stanovení chlóru, činidla pro fotometry
Supplier: VWR Chemicals
Hydroxid sodný 50% in aqueous solution, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
HAEMATOXYLIN GILL 1 3800ML 1 * 1 KS
Supplier: SHANDON
Turbidity standards calibration kit for 2100Q, Stablcal®
Supplier: Hach
METHYLENE BLUE RAL 555 AQUEOUS SOL. 2.5L 1 * 2,5 L
Supplier: RAL
pH Buffer solutions, CX-1
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Polštářky práškové, reagencie pro Hach® zařízení
Supplier: Hach
VWR®, Práškové balíčky pro stanovení dusičnanů, činidla pro fotometry
Supplier: VWR Chemicals