HISTONE H1 REC MAB HH1/1784R 1 * 100 µG
ENZOENZABS3750100
Frequently Bought Together
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
: VWR Collection
VWR®, Misky kultivační, vícejamkové
: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
: VWR Collection
VWR®, Krabice a pořadače pro kryogenní skladování
: VWR Collection
Pipety přenosu
: Brand
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
VWR®, Sáčky do homogenizátoru
: VWR Collection
Reagent/centrifuge tube with screw cap
: Greiner Bio-One
Transfer pipettes
: RATIOLAB
Petriho misky
: Anicrin
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
: VWR Collection
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
: VWR Collection
Serological pipettes, Stripette™
: Corning