NKX2.2 REC MAB NX2/1422R 1 * 100 µG
Katalogové číslo ENZOENZABS3700100
Dodavatel: Enzo Life Sciences
NKX2.2 REC MAB NX2/1422R 1 * 100 µG
Katalogové číslo ENZOENZABS3700100
Dodavatel: Enzo Life Sciences
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
VWR®, Ice Pans, with or without Lid
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Misky Petriho, PS
Dodavatel: VWR Collection
Mikrocentrifugační zkumavky Eppendorf® Protein LoBind®
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom, with Flat Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection
Transfer pipettes
Dodavatel: RATIOLAB
Media bottles, square, sterile, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Vzorkovací lžíce
Dodavatel: VWR Collection
Deep well plates, 24-well, Axygen®
Dodavatel: Corning
Cell culture flasks, Nunc™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Multiwell cell culture plates, Falcon®
Dodavatel: Corning
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
Dodavatel: VWR Collection
Cryoboxes, B69/B50/B80/B99-Series
Dodavatel: GLW
Centrifuge tubes, Falcon®
Dodavatel: Corning