CALMIDAZOLIUM CHLORIDE 1 * 50 mg
Catalog # ENZOBMLCA3000050
Supplier: Enzo Life Sciences
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Supplier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Supplier: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Supplier: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Supplier: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Supplier: Corning
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Supplier: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Supplier: VWR Collection
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Supplier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF