Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell counting kit-F
Cell counting kit-F
04, Cell counting kit-F, 5×500, 500 Tests
Katalogové číslo ENZOALX850245KI02
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Cell counting kit-F
Katalogové číslo ENZOALX850245KI02
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Cell counting kit-F
04, Cell counting kit-F, 5×500, 500 Tests
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
23 540,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 Tests
Product Details & Documents
Fluorometric kit for simple and accurate cell proliferation and cytotoxicity assays. Advantages includes no radioisotopes, more sensitive than the colorimetric assay, short staining reaction time, no solubilization step, correlates with the [3H]-thymidine incorporation assay.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 Tests
  • Popis:
    Cell counting kit-F
  • Sekvence:
    04
  • Testů v kitu:
    5×500
  • Cat. No.:
    ENZOALX850245KI02
  • Rozměry:
    5×500 tests
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Aplikace:
    Fluorescence Microscopy