Orders LinkContactUsLinkComponent
X-Gal
X-Gal
3047, Glass bottle for solids, 1 g
Katalogové číslo ENZOALX582002G001
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
X-Gal
Katalogové číslo ENZOALX582002G001
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  7240-90-6
X-Gal
3047, Glass bottle for solids, 1 g
Přejít na:
Číslo CAS:  7240-90-6
Price
4 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyma:  BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
  • Číslo CAS:7240-90-6
  • Vzorec:C₁₄H₁₅BrClNO₆
  • MDL číslo:MFCD00005666
  • Molecular Weight:408.63
  • Bod tání:237…239 °C
  • Teplota pro skladování:Freezer
  • EINECS:230-640-8
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047