Orders LinkContactUsLinkComponent
Z-YVAD-AFC
04, 5 mg
Katalogové číslo ENZOALX260035M005
Dodavatel:   Enzo Life Sciences
Z-YVAD-AFC
Katalogové číslo ENZOALX260035M005
Dodavatel:  Enzo Life Sciences
Číslo CAS:  
Z-YVAD-AFC
04, 5 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Caspase-1 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-1. AFC has an excitation maximum of 400nm and an emission maximum of 505 nm. This product is similar to Ac-YVAD-AMC, Prod. No. ALX-260-024, but the AFC fluorophore has a greater Stokes' shift upon cleavage and the N-terminal is blocked by a benzyloxycarbonyl moiety, which increases cell permeability.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 mg
  • Sekvence:
    04
  • Cat. No.:
    ENZOALX260035M005
  • Čistota:
    >95% (HPLC). Single spot (TLC)
  • Název proteinu/peptidu:
    Z-YVAD-AFC
Specifikace