STEM CELL FACTOR MS REC 1 * 100 µG
Katalogové číslo ENZOALX2018050100
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Buněčné škrabky a buněčné zvedáky
Dodavatel: VWR Collection
Sterilin™ Quickstart Universal Containers, PS, 30 ml
Dodavatel: Sterilin
Reagent/centrifuge tube with screw cap
Dodavatel: Greiner Bio-One
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Fólie hliníkové pro skladování v chladu
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 136x136 mm
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, síta článků
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Zkumavky s rovným okrajem
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Zkumavky centrifugační
Dodavatel: Brand
Measuring scoops
Dodavatel: VITLAB
VWR®, Sáčky do homogenizátoru
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Metal-Free, with Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection