GDF-5 HU REC 1 * 10 µG
Katalogové číslo ENZOALX2018020010
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom, with Flat Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Metal-Free, with Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
Cell culture flasks, Nunc™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific