Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro forceps
Micro forceps
06, No. 1, straight, anti-magnetic, very fine tips, 120 mm
Katalogové číslo HAMMHSC607-12
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Micro forceps
Katalogové číslo HAMMHSC607-12
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Micro forceps
Micro forceps
06, No. 1, straight, anti-magnetic, very fine tips, 120 mm
Přejít na:
Price
1 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    No. 1, straight, anti-magnetic, very fine tips
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    06