Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Toggle Drums
Accessories for Toggle Drums
03, Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
Katalogové číslo SAMPA430-196
Dodavatel:   Sampling Systems
Accessories for Toggle Drums
Katalogové číslo SAMPA430-196
Dodavatel:  Sampling Systems
Accessories for Toggle Drums
03, Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
Přejít na:
Price
1 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
  • Sekvence:
    03