Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage boxes
Storage boxes
03, Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid, Bílá, ABS, 50, — mm
Katalogové číslo MARI5620028
Dodavatel:   MARIENFELD
Storage boxes
Katalogové číslo MARI5620028
Dodavatel:  MARIENFELD
Storage boxes
Storage boxes
03, Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid, Bílá, ABS, 50, — mm
Přejít na:
Price
285,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plastic boxes for microscope slides.
  • Dust-tight securely snap-on lid
  • Enclosed index card
  • Numbered slots inside
Designed for the safe storage of slides during transport.
Slide size: 76×26 mm
Specifikace
  • Počet sklíček:
    50
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Storage box, stackable, with dust-tight snap-on lid
  • Materiál:
    ABS
  • Sekvence:
    03
  • Š×H×V:
    — mm