Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
15, Achromat phase RNG-10/20 N.A. 0,40, 20×, 1,5 mm
Katalogové číslo ECHLRMAG02033
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalogové číslo ECHLRMAG02033
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
15, Achromat phase RNG-10/20 N.A. 0,40, 20×, 1,5 mm
Přejít na:
Price
7 900,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Achromat phase RNG-10/20 N.A. 0,40
  • Sekvence:
    15
  • Pracovní vzdálenost:
    1,5 mm