Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Filter Vials
VWR® Filter Vials
06, PTFE (Polyetrafluoreoethylene), 0,45 µm
Katalogové číslo 548-9047A
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Filter Vials
Katalogové číslo 548-9047A
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Filter Vials
06, PTFE (Polyetrafluoreoethylene), 0,45 µm
Přejít na:
Price
6 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Filter vials with membrane, PE snap ring cap (11 mm), with hole and silicone white/PTFE red septa.
Vials have different colour caps for different membranes: RC with grey caps, PVDF with yellow caps, Nylon with light-blue caps, PTFE with pink caps and PES with light-green caps.
Specifikace
  • Membrána:
    PTFE (Polyetrafluoreoethylene)
  • Velikost pórů:
    0,45 µm
  • Sekvence:
    06