Orders LinkContactUsLinkComponent
Ninhydrin 99%
Ninhydrin 99%
3645, Bottle, 500 g
Katalogové číslo APOSOR2351-500G
Dráždivý
Dodavatel:   Apollo Scientific
Ninhydrin 99%
Katalogové číslo APOSOR2351-500G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  485-47-2
Ninhydrin 99%
3645, Bottle, 500 g
Přejít na:
Číslo CAS:  485-47-2
Price
11 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • Číslo CAS:485-47-2
  • Vzorec:C₉H₆O₄
  • MDL číslo:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14
  • Bod tání:250 °C (rozkl.)
  •  :Density: 0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:207-618-1
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645