Assistent® Brushes for Bottles
5, Přírodní štětiny, 15 mm, Ocelový drát, 280 mm
Katalogové číslo HECH91120000015
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Brushes for Bottles
Katalogové číslo HECH91120000015
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
An assortment of brushes, available with nylon or natural bristles, designed for use with laboratory bottles and flasks.
- For steep-bottom, round-shoulder, and threaded bottles and flasks
Brushes feature a head bundle for better cleaning of the bottoms of bottles and flasks.
Specifikace
- Materiál štětin:Přírodní štětiny
- Kartáčová hlava Ø:15 mm
- Handle material:Ocelový drát
- Sekvence:5
- Celková délka:280 mm