Assistent® Pipette Brushes
05, Pipette brush for 2 ml measuring pipettes, Nylon, 75 mm, 4,5 mm, Pozinkovaný drát, 405 mm
Katalogové číslo HECH42589002
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Documents
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Technický list
Specifikace
- Materiál štětin:Nylon
- Kartáčová hlava Ø:4,5 mm
- Handle material:Pozinkovaný drát
- Popis:Pipette brush for 2 ml measuring pipettes
- Sekvence:05
- Celková délka:405 mm
- Délka hlavy kartáčku:75 mm