Assistent® Brushes for Flasks
05, Přírodní štětiny, —, 70 mm, Dřevo, 440 mm
Katalogové číslo HECH41912010
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Specifikace
- Materiál štětin:Přírodní štětiny
- Kartáčová hlava Ø:70 mm
- Handle material:Dřevo
- Sekvence:05
- Celková délka:440 mm
- Délka hlavy kartáčku:—