R-Phycoerythrin
2070, Plastic bottle, 1 mg
Katalogové číslo AATB2558
Dodavatel: AAT Bioquest
Přejít na:
Product Details & Documents
R-Phycoerythrin (PE) is isolated from red algae.
- Číslo CAS:11016-17-4
- MDL číslo:MFCD00081950
- Molecular Weight:240 kDa
- ADR:5,II
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:1 mg
- Sekvence:2070