Orders LinkContactUsLinkComponent
Rhod-4™ AM
Rhod-4™ AM
1442, Plastic bottle, 1.000 µG
Katalogové číslo AATB21123
Dráždivý
Dodavatel:   AAT Bioquest
Rhod-4™ AM
Katalogové číslo AATB21123
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
Rhod-4™ AM
Rhod-4™ AM
1442, Plastic bottle, 1.000 µG
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
20 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 µG
Product Details & Documents
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Well-cited
  • Long-wavelength emission
  • Cell permeant
Caution: For research use only.
  • Molecular Weight:1015.96 g/mol
  • ADR:5,II
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    1.000 µG
  • Sekvence:
    1442
Specifikace