Orders LinkContactUsLinkComponent
Rhod-4™ AM
1370, Plastic bottle, 250 µG
Katalogové číslo AATB21121
Dráždivý
Dodavatel:   AAT Bioquest
Rhod-4™ AM
Katalogové číslo AATB21121
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
Rhod-4™ AM
Rhod-4™ AM
1370, Plastic bottle, 250 µG
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 µG
Product Details & Documents
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Well-cited
  • Long-wavelength emission
  • Cell permeant
 : For research use only.
  • Molecular Weight:1015.96 g/mol
  • ADR:5,II
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    250 µG
  • Sekvence:
    1370
Specifikace