Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand Rods, without Thread
Stand Rods, without Thread
01, 13 mm, 250 mm
Katalogové číslo BOCH5180-250
Dodavatel:   BOCHEM
Stand Rods, without Thread
Katalogové číslo BOCH5180-250
Dodavatel:  BOCHEM
Stand Rods, without Thread
01, 13 mm, 250 mm
Přejít na:
Price
541,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10 steel.
  • Stand rods for stand bases
  • Without thread
Specifikace
  • Ø:
    13 mm
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    01