Seed testing papers, Munktell
07, 50S, 85 mm
BINZ3.353.085
: Ahlstrom
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
- Grade/stupeň/jakost:50S
- Sekvence:07
- Velikost:85 mm
- Hmotnost:120 g/m²
- Cat. No.:BINZ3.353.085
- Nákladní kapacita:200%
- Třída:50S
- Kapilární jev:100 mm/10 min
- Obsah popela:0,1%
- Rychlost filtrace:30 s/10 ml
- Tloušťka:0.22 mm
- Max. tlak před protržením (mokrá filtrace):≥20 Kpa