Úložné sáčky
07, Food storage bag, 250×400 mm
Katalogové číslo HKPK100737
Dodavatel: HK PACK KRAUTSCHEID
Přejít na:
Product Details & Documents
Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.
- Bezpečnost potravin je zajištěna
- Flexibilní a odolné proti roztržení
- Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifikace
- Popis:Food storage bag
- Rozměry:250×400 mm
- Sekvence:07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



