Seed testing papers, Munktell
01, 4b, 220×440 mm
Katalogové číslo BINZ2.309.220400
Dodavatel: Ahlstrom
Přejít na:
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Documents
Specifikace
- Grade/stupeň/jakost:4b
- Sekvence:01
- Velikost:220×440 mm
- Cat. No.:BINZ2.309.220400
- Hmotnost:75 g/m²
- Nákladní kapacita:270%
- Třída:4b
- Kapilární jev:-
- Obsah popela:-
- Rychlost filtrace:22 s/10 ml
- Max. tlak před protržením (mokrá filtrace):≥30 Kpa