Orders LinkContactUsLinkComponent
Azotometer/saccharometer
Azotometer/saccharometer
04, Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 50 ml, 0 − 100 ml, 1/5
Katalogové číslo NEUB0345-51-050
Azotometer/saccharometer
Katalogové číslo NEUB0345-51-050
Azotometer/saccharometer
04, Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 50 ml, 0 − 100 ml, 1/5
Přejít na:
Price
5 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Azotometer/saccharometer made of borosilicate glass, with glass base.
Specifikace
  • Popis:
    Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 50 ml
  • Sekvence:
    04
  • Dělení:
    1/5
  • Rozsah:
    0 − 100 ml
  • Cat. No.:
    NEUB0345-51-050