Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
25, Hydrometer 0 with WC certificate, 0,650 - 0,710 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Katalogové číslo AMARH800132/WC
Dodavatel:   Amarell
Density hydrometers
Katalogové číslo AMARH800132/WC
Dodavatel:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
25, Hydrometer 0 with WC certificate, 0,650 - 0,710 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Specifikace
  • Popis:
    Hydrometer 0 with WC certificate
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    25
  • Dělení:
    0,001 g/cm³
  • Rozsah:
    0,650 - 0,710 g/cm³