UTP SOLUTION (100 MM) 1 * 1 mL
Catalog # ABNOU0461.1ML
Supplier: Abnova
Frequently Bought Together
VWR®, Cryoboxes, Half Size, Cardboard
Supplier: VWR Collection
Pipety přenosu
Supplier: Brand
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
PCR tubes and caps, Axygen®
Supplier: Corning
Petri dishes, Sterilin®
Supplier: Sterilin
VWR® Cryoboxes, Cardboard, 136×136 mm, with Full Labelling
Supplier: VWR Collection
Microplates, 96-well
Supplier: Greiner Bio-One
Eppendorf® DNA LoBind® Microcentrifuge Tubes
Supplier: EPPENDORF
Centrifuge tubes, 15 ml, Corning®
Supplier: Corning
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Supplier: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Supplier: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Supplier: VWR Collection
VWR®, Misky kultivační, vícejamkové
Supplier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Supplier: VWR Collection
Microcentrifuge tubes, 1,5 ml
Supplier: KARTELL