Orders LinkContactUsLinkComponent
Bosshead
Bosshead
Thumb screws, 13 mm, Slitina hliníku, práškované
Katalogové číslo USBE2420
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Bosshead
Katalogové číslo USBE2420
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Bosshead
Bosshead
Thumb screws, 13 mm, Slitina hliníku, práškované
Přejít na:
Price
450,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
For rods up to 13 mm. Adjustable, nickel plated brass screws.
Specifikace
  • Upínací šířka:
    13 mm
  • Popis:
    Thumb screws
  • Materiál:
    Slitina hliníku, práškované