Orders LinkContactUsLinkComponent
Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
04, Pipette brushes for measuring pipettes 1 - 10 ml, —, —
Katalogové číslo HECH42588010
Assistent® Pipette Brushes
Katalogové číslo HECH42588010
Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
04, Pipette brushes for measuring pipettes 1 - 10 ml, —, —
Přejít na:
Price
348,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
  • Galvanised wire handle
  • Available with natural or nylon bristles
Documents
Specifikace
  • Kartáčová hlava Ø:
  • Popis:
    Pipette brushes for measuring pipettes 1 - 10 ml
  • Sekvence:
    04
  • Délka hlavy kartáčku:
Doporučení