Assistent® Pipette Brushes
02, Pipette brush for 5 ml measuring pipettes, Hog bristle, 75 mm, 8 mm, Drát, 400 mm
Katalogové číslo HECH42589005
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Documents
TDS Assistent Pipette Brushes.pdf
Technický list
Specifikace
- Materiál štětin:Hog bristle
- Kartáčová hlava Ø:8 mm
- Handle material:Drát
- Popis:Pipette brush for 5 ml measuring pipettes
- Sekvence:02
- Celková délka:400 mm
- Délka hlavy kartáčku:75 mm