Orders LinkContactUsLinkComponent
Papírové/PET/CPP papírové sáčky Doypack®
Papírové/PET/CPP papírové sáčky Doypack®
05, Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset, 1000 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 180×255 mm
Katalogové číslo 129-3905
Dodavatel:   Flexico
Papírové/PET/CPP papírové sáčky Doypack®
Katalogové číslo 129-3905
Dodavatel:  Flexico
Papírové/PET/CPP papírové sáčky Doypack®
05, Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset, 1000 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 180×255 mm
Přejít na:
Price
12 480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Specifický tvar sáčků Doypack® umožňuje dobrou vertikální polohu obalu na policích. Laminát Papír/PET/CPP poskytuje dobrou bariéru proti plynům a vlhkosti. Papírová vrstva dodává sáčku přirozený vzhled.
  • Kontakt s potravinami
  • K dispozici v různých velikostech
  • Ideální pro mokrý i suchý obsah
  • Obal Doypack®
  • Ideální pro vystavení v regálech
  • Skladem
Obal Doypack® má okénko pro lepší viditelnost obsahu a zdůraznění vlastností produktu. Ideální pro potravinářské výrobky (sušenky, cukrovinky, svačiny), tento sáček je znovu uzavíratelný a opakovaně použitelný. Všechny skladem skladem stojaté sáčky Doypack® jsou vybaveny uzavíracím systémem Clicky® s hmatovými a zvukovými efekty pro intuitivní a senzorické uzavření.
Certifications:
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Specifikace
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Popis:
    Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×45 mm bottom gusset
  • Materiál:
    PET/CPP
  • Sekvence:
    05
  • Tloušťka:
    PAPER40/PET12/CPP60
  • Š×D:
    180×255 mm