Papírové/PET/CPP papírové sáčky Doypack®
01, Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset, 100 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 85×125 mm
Katalogové číslo 129-3901
Dodavatel: Flexico
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifický tvar sáčků Doypack® umožňuje dobrou vertikální polohu obalu na policích. Laminát Papír/PET/CPP poskytuje dobrou bariéru proti plynům a vlhkosti. Papírová vrstva dodává sáčku přirozený vzhled.
- Kontakt s potravinami
- K dispozici v různých velikostech
- Ideální pro mokrý i suchý obsah
- Obal Doypack®
- Ideální pro vystavení v regálech
- Skladem
Obal Doypack® má okénko pro lepší viditelnost obsahu a zdůraznění vlastností produktu. Ideální pro potravinářské výrobky (sušenky, cukrovinky, svačiny), tento sáček je znovu uzavíratelný a opakovaně použitelný. Všechny skladem skladem stojaté sáčky Doypack® jsou vybaveny uzavíracím systémem Clicky® s hmatovými a zvukovými efekty pro intuitivní a senzorické uzavření.
:
:
:
:
:
Specifikace
- Kapacita:100 ml
- Popis:Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset
- Materiál:PET/CPP
- Sekvence:01
- Tloušťka:PAPER40/PET12/CPP60
- Š×D:85×125 mm