0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
[EN]MIX RD10002910.10 10X10ML AMPOULE 1 * 10 KS
Katalogové číslo CMPLRD10002910.10
Dodavatel:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Rozbalit obrázek
[EN]MIX RD10002910.10 10X10ML AMPOULE 1 * 10 KS
Katalogové číslo CMPLRD10002910.10
Dodavatel:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
PHOSPHATE BUFFERED SALINE 1 * 10 L
Dodavatel: Avantor
XYLENE - MIXTURE OF ISOMERES FOR CLINIC 1 * 5 L
Dodavatel: PanReac AppliChem
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Dodavatel: Lovibond
Diluid III Diff for hematology, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor