Orders LinkContactUsLinkComponent
Seed testing papers, Munktell
08, 140 PE, 220×400 mm
Katalogové číslo BINZ2.616.220400
Dodavatel:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Katalogové číslo BINZ2.616.220400
Dodavatel:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
08, 140 PE, 220×400 mm
Přejít na:
Price
9 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Specifikace
  • Grade/stupeň/jakost:
    140 PE
  • Sekvence:
    08
  • Velikost:
    220×400 mm
  • Základní hmostnost:
    140 g/m²
  • Cat. No.:
    BINZ2.616.220400
  • Třída:
    140 PE
  • Tloušťka:
    0,27 mm