Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Toggle Drums
Accessories for Toggle Drums
01, Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
Katalogové číslo SAMPA429-395
Dodavatel:   Sampling Systems
Accessories for Toggle Drums
Katalogové číslo SAMPA429-395
Dodavatel:  Sampling Systems
Accessories for Toggle Drums
01, Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
Přejít na:
Price
9 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
  • Sekvence:
    01