[EN]FILTERPAPER GRADE 222 A4 SHEET 210X2 1 * 10 KS
Katalogové číslo BINZ2.545.210297
Dodavatel: Ahlstrom-Munksjö
[EN]FILTERPAPER GRADE 222 A4 SHEET 210X2 1 * 10 KS
Katalogové číslo BINZ2.545.210297
Dodavatel: Ahlstrom-Munksjö
Frequently Bought Together
VWR®, Filtry ze skleněných mikrovláken
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Systémy filtrační, vakuové, PES
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Papír navažovací, třída 531
Dodavatel: VWR Collection
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/1 and 589/1 ½, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Filtrační kapsle, AcroPak™ 300
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Storage Boxes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Syringe Filters
Dodavatel: VWR Collection
Monitory nápojů Microcheck® II
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Filtry ze skleněných vláken
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
VWR®, Patrony extrakční, Grade 501
Dodavatel: VWR Collection
Grade 595 ½ qualitative filter papers, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Mixed cellulose ester membranes, sterile, 0,45 µm, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
VWR®, Papíry filtrační pro kvalitativní analýzu
Dodavatel: VWR Collection
Vakuové filtrační jednotky, filtry Rapid-Flow™ MF 75, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Lens tissues
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/2 and 589/2 ½, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Filtrační nálevky, MicroFunnel™
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)