Orders LinkContactUsLinkComponent
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
08, 50S, 18×320 mm
Katalogové číslo BINZ2.353.018320
Dodavatel:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Katalogové číslo BINZ2.353.018320
Dodavatel:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
08, 50S, 18×320 mm
Přejít na:
Price
3 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Specifikace
  • Grade/stupeň/jakost:
    50S
  • Sekvence:
    08
  • Velikost:
    18×320 mm
  • Hmotnost:
    120 g/m²
  • Cat. No.:
    BINZ2.353.018320
  • Nákladní kapacita:
    200%
  • Třída:
    50S
  • Kapilární jev:
    100 mm/10 min
  • Obsah popela:
    0,1%
  • Rychlost filtrace:
    30 s/10 ml
  • Tloušťka:
    0.22 mm
  • Max. tlak před protržením (mokrá filtrace):
    ≥20 Kpa