VWR® Sample Vials
07, 24,00 ml, Flat bottom, 23×85 mm, Průhledná, Ano, 20-400, PP, Černá, PTFE liner, -
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
- Highly resistant against chemicals
- High temperature resistance
- Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Materiál uzávěru:PP
- Velikost víčka:20-400
- Ø×H:23×85 mm
- Septum:PTFE liner
- Sterilní:-
- Kapacita:24,00 ml
- Barva:Průhledná
- Sekvence:07
- Barva víčka:Černá
- Základna:Flat bottom