VWR® Sample Vials
04, 8,00 ml, Flat bottom, 17×60 mm, Průhledná, Ano, 15-425, PP, Černá, PTFE liner, -
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
- Highly resistant against chemicals
- High temperature resistance
- Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
- Čepice součástí:Ano
- Materiál uzávěru:PP
- Velikost víčka:15-425
- Ø×H:17×60 mm
- Septum:PTFE liner
- Sterilní:-
- Kapacita:8,00 ml
- Barva:Průhledná
- Sekvence:04
- Barva víčka:Černá
- Základna:Flat bottom