VWR® Sample Vials
03, 6,00 ml, Flat bottom, 16×50 mm, Průhledná, Ano, 13-425, PP, Černá, PTFE liner, -
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
- Highly resistant against chemicals
- High temperature resistance
- Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Materiál uzávěru:PP
- Velikost víčka:13-425
- Ø×H:16×50 mm
- Septum:PTFE liner
- Sterilní:-
- Kapacita:6,00 ml
- Barva:Průhledná
- Sekvence:03
- Barva víčka:Černá
- Základna:Flat bottom