Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
01, 2,00 ml, Flat bottom, 12×35 mm, Průhledná, Ano, 8-425, PP, Černá, PTFE liner, -
Catalog # 216-3076
Supplier:   VWR Collection
VWR® Sample Vials
Catalog # 216-3076
Supplier:  VWR Collection
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
01, 2,00 ml, Flat bottom, 12×35 mm, Průhledná, Ano, 8-425, PP, Černá, PTFE liner, -
Price
780,00 Kč
Log in for availability
1 * 144 KS
Product Details & Documents
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
  • Highly resistant against chemicals
  • High temperature resistance
  • Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
Specifications
  • Čepice součástí:
    Ano
  • Materiál uzávěru:
    PP
  • Velikost víčka:
    8-425
  • Ø×H:
    12×35 mm
  • Septum:
    PTFE liner
  • Sterilní:
    -
  • Kapacita:
    2,00 ml
  • Barva:
    Průhledná
  • Sekvence:
    01
  • Barva víčka:
    Černá
  • Základna:
    Flat bottom