Sample Vials, with Snap-Cap
03, 25,00 ml, 30×50 mm, Sklo, Jantarová, Ano, Snap cap, closed top, 30 mm, PE, Bílá, -
Katalogové číslo HECH42786016
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Soda-lime glass, amber.
- Amber glass especially for light sensitive liquids
- White snap-caps are impervious to ultraviolet light
- Snap-caps included
Ideal for storing medication as liquid, powder or capsules.
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Materiál uzávěru:PE
- Velikost víčka:30 mm
- Ø×H:30×50 mm
- Sterilní:-
- Kapacita:25,00 ml
- Barva:Jantarová
- Materiál:Sklo
- Sekvence:03
- Typ víčka:Snap cap, closed top
- Barva víčka:Bílá