0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
[EN]65ML PL SILICA LR 2 (162 TESTS) 1 * 65 mL
Katalogové číslo WTIDPL65SILR2
Dodavatel:
WATER ID PRIMELAB
Rozbalit obrázek
[EN]65ML PL SILICA LR 2 (162 TESTS) 1 * 65 mL
Katalogové číslo WTIDPL65SILR2
Dodavatel:
WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Hydroxid sodný 98.5-100.5%, pellets, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Test kits, nitrate, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test pro stanovení peroxidu, MQuant™, Supelco®
Dodavatel: Merck
pH indicator strips, MQuant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test pro stanovení kyseliny peroctové, MQuant™, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, COD cell test, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, nitrogen (total) cell tests, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, phosphate, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Hydroxid sodný, pellets, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck