0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
[EN]65ML PL OXYGEN SCAVENGER 1 (430 TE 1 * 65 mL
Katalogové číslo WTIDPL65OXYSCAV1
Dodavatel:
WATER ID PRIMELAB
Rozbalit obrázek
[EN]65ML PL OXYGEN SCAVENGER 1 (430 TE 1 * 65 mL
Katalogové číslo WTIDPL65OXYSCAV1
Dodavatel:
WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
EOSIN RAL 555 1 * 1 L
Dodavatel: RAL
Test kits, chlorine, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Dodavatel: Hach
KJELDAHL CATALYST (CU-SE) (1.5% CUSO4.5H 1 * 5 kg
Dodavatel: PanReac AppliChem
Anti-IL-10 Rabbit Recombinant Multiclonal Antibody [clone: RP23040032]
Dodavatel: Abcam
Reagents for DR800, DR900, DR2010, DR2500, DR2400, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000
Dodavatel: Hach