0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
[EN]30ML PL DPD GLYCINE (250 TESTS) 1 * 30 mL
Katalogové číslo WTIDPL30DPDGLYCINE
Dodavatel:
WATER ID PRIMELAB
Rozbalit obrázek
[EN]30ML PL DPD GLYCINE (250 TESTS) 1 * 30 mL
Katalogové číslo WTIDPL30DPDGLYCINE
Dodavatel:
WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
[EN]TRICHLOROETHENE 2000MG/L IN METHANOL 1 * 5 Ampoul
Dodavatel: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]1,2,3-TRIMETHYLBENZENE 2000MG/L IN M 1 * 5 Ampoul
Dodavatel: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Hydroxid sodný 98%, flakes, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific