[EN]MONONUCLEAR CELLS - CED, 10M CRYO 1 * 10 Mou
Katalogové číslo PB009C-1-CED
Dodavatel: Charles River Laboratories Cell Solutions
[EN]MONONUCLEAR CELLS - CED, 10M CRYO 1 * 10 Mou
Katalogové číslo PB009C-1-CED
Dodavatel: Charles River Laboratories Cell Solutions
Frequently Bought Together
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kónické nádobky na vzorky, se zaklapávacím víčkem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Vzorkovací lžíce
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96-well, 250 µl
Dodavatel: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom, with Flat Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Misky Petriho, PS
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Water Sampling Bottles, with Tamper Evident Cap
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection