0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
[EN]BALB/C BONE MARROW CELLS 5-10M 1 * 10 Mou
Katalogové číslo MOUSE-1112
Dodavatel:
Charles River Laboratories Cell Solutions
Rozbalit obrázek
[EN]BALB/C BONE MARROW CELLS 5-10M 1 * 10 Mou
Katalogové číslo MOUSE-1112
Dodavatel:
Charles River Laboratories Cell Solutions
Frequently Bought Together
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Cell Culture Flasks, Non Treated or Treated
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection