0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
LM- HYPURE WFI QUAL WATER, 20L PILLOW 1 * 20 L
Katalogové číslo SH30221.49
Dodavatel:
HyClone products (Cytiva)
Rozbalit obrázek
LM- HYPURE WFI QUAL WATER, 20L PILLOW 1 * 20 L
Katalogové číslo SH30221.49
Dodavatel:
HyClone products (Cytiva)
Frequently Bought Together
VWR®, Centrifuge Tubes, Metal-Free, Sterile
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
Serological pipettes
Dodavatel: Greiner Bio-One
Individually Wrapped Serological Pipettes, Falcon®
Dodavatel: Corning
VWR®, Filmy pro buněčné kultury, prodyšné, z umělého hedvábí
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Ice Buckets, Rectangular, with Lid
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Transfer Pipettes, Graduated
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 136x136 mm
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
Dodavatel: VWR Collection
Petri dishes
Dodavatel: Greiner Bio-One
Scoops for foodstuffs, SteriPlast®
Dodavatel: BURKLE