[EN]SPIRONOLACTONE RELATED COMPOUND A 1 * 150 mg
Katalogové číslo PHR2887-150MG
Dodavatel: Merck
Frequently Bought Together
VWR®, AVS TITRINORM pH pufrovací roztoky v sáčcích, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Buffer solutions in sachets
Dodavatel: Mettler - Toledo
VWR®, Conductivity standards at 25 °C, potassium chloride solutions
Dodavatel: VWR Chemicals
TRIMIPRAMINE MALEATE 1 * 200 mg
Dodavatel: Merck
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Dodavatel: Hach